3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5506-1G D5506-5G
TCIAD5506-1GEA 31 EUR
TCIAD5506-1G TCIAD5506-5G
3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione ≥98.0% (by HPLC)
3,3'-Di-tert-pentyl-4H,4'H-[1,1'-binaphthalenylidene]-4,4'-dione
Formula: C₃₀H₃₂O₂
Número MDL: MFCD28045103
Núm. CAS: 334634-19-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C