Diallyl maleate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con hidroquinona
D5508-25G D5508-500G
TCIAD5508-25GEA 16 EUR
TCIAD5508-25G TCIAD5508-500G
Diallyl maleate ≥97.0% (por GC) estabilizado
Diallyl maleate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,21 g/mol
Pto. Ebullición: 154°C
Pto. de fusión: -47°C
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00010763
Núm. CAS: 999-21-3
EINECS: 213-658-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %