3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5516-5G D5516-25G
TCIAD5516-5GEA 34 EUR
TCIAD5516-5G TCIAD5516-25G
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide ≥98.0% (by HPLC)
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-N'-[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanoyl]propanehydrazide
Formula: C₃₄H₅₂N₂O₄
Número MDL: MFCD00072662
Núm. CAS: 32687-78-8
EINECS: 251-156-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C