2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

D5517-1G D5517-5G
TCIAD5517-1GEA 21 EUR
TCIAD5517-1G TCIAD5517-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline ≥98.0% (por GC)
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Número MDL: MFCD00035950
Núm. CAS: 24544-08-9
EINECS: 246-307-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR