1,1,3,3-Tetrametoxipropano 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
148611000 148615000
ACRO148611000EA 42.2 EUR
ACRO148611000 ACRO148615000
1,1,3,3-Tetrametoxipropano 98%
1,1,3,3-Tetrametoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 183 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,99 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008488
Núm. CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %