Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5518-200MG D5518-1G
TCIAD5518-200MGEA 65 EUR
TCIAD5518-200MG TCIAD5518-1G
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate ≥97.0% (por GC)
Diethyl 2,4-Pyridinedicarboxylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
Pto. Ebullición: 180°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00152168
Núm. CAS: 41438-38-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %