Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5520-1G
D5520-5G
TCIAD5520-1GEA
81
EUR
TCIAD5520-1G
TCIAD5520-5G
Dibenzo[b,d]furan-4-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dibenzo[b,d]furan-4-amine
Formula:
C₁₂H₉NO Pto. de fusión: 85°C |
Número MDL:
MFCD11110988 Núm. CAS: 50548-43-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |