Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5521-1G
D5521-200MG
TCIAD5521-1GEA
208
EUR
TCIAD5521-1G
TCIAD5521-200MG
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dibenzo[b,d]thiophen-2-amine
Formula:
C₁₂H₉NS |
Número MDL:
MFCD00995227 Núm. CAS: 7428-91-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 130.0 to 134.0 deg-C |