4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-[4,6-Bis(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin-2-yl]aniline
D5522-1G D5522-200MG
TCIAD5522-1GEA 171 EUR
TCIAD5522-1G TCIAD5522-200MG
4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-(4,6-Dimorpholino-1,3,5-triazin-2-yl)aniline
Formula: C₁₇H₂₂N₆O₂
MW: 342,40 g/mol
Número MDL: MFCD27921193
Núm. CAS: 1197159-91-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %