Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5524-250MG D5524-1G
TCIAD5524-250MGEA 80 EUR
TCIAD5524-250MG TCIAD5524-1G
Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Mesityleneruthenium(II) chloride Dimer
Formula: C₁₈H₂₄Cl₄Ru₂
Número MDL: MFCD11656079
Núm. CAS: 52462-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %