1,1,3,3-Tetrametoxipropano ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
A11418.0BEA
196
EUR
A11418.0B
A11418.0I
A11418.30
1,1,3,3-Tetrametoxipropano ≥98%
1,1,3,3-Tetrametoxipropano
Purity: 98+%
CAS No.: 102-52-3
Molecular Formula: C7H16O4
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 1700020
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008488
Formula:
C₇H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 182…183 °C Densidad: 0,997 Pto. de inflamación: 54 °C (129 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008488 Núm. CAS: 102-52-3 EINECS: 203-037-2 UN: 3271 ADR: 3,III |