Ácido 3,4-dimetoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5533-1G
D5533-5G
TCIAD5533-1GEA
31
EUR
TCIAD5533-1G
TCIAD5533-5G
Ácido 3,4-dimetoxifenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,4-dimetoxifenilborónico, pinacol éster
Formula:
C₁₄H₂₁BO₄ Pto. de fusión: 83°C |
Número MDL:
MFCD05863909 Núm. CAS: 365564-10-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |