4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Diphenylamino)phenylboronic acid Pinacol ester, 4-(Diphenylamino)benzeneboronic acid pinacol ester, Triphenylamine-4-boronic acid Pinacol ester, N,N-Diphenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-[4-(Diphenylamino)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5534-1G D5534-5G
TCIAD5534-1GEA 54 EUR
TCIAD5534-1G TCIAD5534-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₂₄H₂₆BNO₂
MW: 371.29 g/mol
Número MDL: MFCD13195770
Núm. CAS: 267221-88-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C