1,3-Dioxolano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
D5539-500ML D5539-25ML
TCIAD5539-500MLEA 36 EUR
TCIAD5539-500ML TCIAD5539-25ML
1,3-Dioxolano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1,3-Dioxolano
Formula: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: -4°C
Número MDL: MFCD00003207
Núm. CAS: 646-06-0
EINECS: 211-463-5
UN: 1166
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&vid=6ddbe68757da04393387d55d2d21016553124c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %