4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5540-200MG D5540-1G
TCIAD5540-200MGEA 39 EUR
TCIAD5540-200MG TCIAD5540-1G
4,4-Difluorocyclohexanol ≥98.0% (por GC)
4,4-Difluorocyclohexanol
Formula: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,1398 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD10000566
Núm. CAS: 22419-35-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %