Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5542-100MG D5542-1G D5542-5G
TCIAD5542-100MGEA 105 EUR
TCIAD5542-100MG TCIAD5542-1G TCIAD5542-5G
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₂O₄
Número MDL: MFCD29060101
Núm. CAS: 29412-62-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C