3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5546-1G
D5546-5G
TCIAD5546-1GEA
54
EUR
TCIAD5546-1G
TCIAD5546-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Formula:
C₂₂H₁₃Br₂N |
Número MDL:
MFCD29072769 Núm. CAS: 1221237-83-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 197.0 to 201.0 deg-C |