Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid Diethyl ester
D5549-1G D5549-5G
TCIAD5549-1GEA 54 EUR
TCIAD5549-1G TCIAD5549-5G
Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Diethyl 2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Pto. Ebullición: 208°C
Número MDL: MFCD00023506
Núm. CAS: 1149-24-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C