3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: BDP FL NHS ester, 3-[3-[(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy]-3-oxopropyl]-5,5-difluoro-7,9-dimethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, 7-(3-((2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl)oxy)-3-oxopropyl)-5,5-difluoro-1,3-dimethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, 4,4-Difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-propionic acid N-Succinimidyl ester, Bodi Fluor™ 488 SE
D5555-5MG D5555-25MG
TCIAD5555-5MGEA 202 EUR
TCIAD5555-5MG TCIAD5555-25MG
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester ≥98.0% (by HPLC)
3-(4,4-difluoro-5,7-dimethyl-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-3-yl)propionic acid NHS ester
Formula: C₁₈H₁₈BF₂N₃O₄
MW: 389.166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00467385
Núm. CAS: 146616-66-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Elemental analysis (Nitrogen) 10.30 to 11.40 %