3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Dimethoxy(methyl)silyl)propyl acrylate, Acrylic acid 3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5556-5G D5556-25G
TCIAD5556-5GEA 16 EUR
TCIAD5556-5G TCIAD5556-25G
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate ≥95.0% (por GC) estabilizado
3-[Dimethoxy(methyl)silyl]propyl acrylate
Formula: C₉H₁₈O₄Si
MW: 218,32 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00156431
Núm. CAS: 13732-00-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %