3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
D5558-200MG D5558-1G
TCIAD5558-200MGEA 88 EUR
TCIAD5558-200MG TCIAD5558-1G
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol ≥98.0% (por GC)
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formula: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
Número MDL: MFCD06659960
Núm. CAS: 119193-19-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +114 to +125 deg (C=1, methanol)