Dinotefuran ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-nitro-2-(tetrahydro-3-furanylmethyl)guanidine
D5560-1G D5560-5G
TCIAD5560-1GEA 85 EUR
TCIAD5560-1G TCIAD5560-5G
Dinotefuran ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dinotefuran
Formula: C₇H₁₄N₄O₃
MW: 202.2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06795001
Núm. CAS: 165252-70-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,03289
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C