2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5561-1G
D5561-5G
TCIAD5561-1GEA
70
EUR
TCIAD5561-1G
TCIAD5561-5G
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid
Formula:
C₁₇H₃₂O₂S₃ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD10698871 Núm. CAS: 461642-78-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 65.0 deg-C |