N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
D5563-10MG
D5563-50MG
TCIAD5563-10MGEA
98
EUR
TCIAD5563-10MG
TCIAD5563-50MG
N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide ≥98.0% (by HPLC)
N-[4-(2,4-Dimethylphenyl)-2-thiazolyl]-4-pyridinecarboxamide
Formula:
C₁₇H₁₅N₃OS Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03384899 Núm. CAS: 560103-80-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 13.00 to 14.20 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |