Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5565-1G D5565-5G
TCIAD5565-1GEA 99 EUR
TCIAD5565-1G TCIAD5565-5G
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan ≥98.0% (por GC)
Dinaphtho[2,1-b:1',2'-d]furan
Formula: C₂₀H₁₂O
MW: 268.32 g/mol
Número MDL: MFCD30833908
Núm. CAS: 194-63-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C