N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(N-Phenylamino)-9-phenyl-9H-carbazole
D5567-1G
D5567-5G
TCIAD5567-1GEA
64
EUR
TCIAD5567-1G
TCIAD5567-5G
N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,9-Diphenyl-9H-carbazol-3-amine
Formula:
C₂₄H₁₈N₂ MW: 334,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD26401776 Núm. CAS: 894791-43-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 158.0 to 162.0 deg-C |