Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Silane, dichloromethylpropyl-, dichloro(methyl)(propyl)silane, Dichloro(methyl)propylsilane
D5568-25G D5568-5G
TCIAD5568-25GEA 939 EUR
TCIAD5568-25G TCIAD5568-5G
Methylpropyldichlorosilane ≥97.0% (por GC)
Methylpropyldichlorosilane
Formula: C₄H₁₀Cl₂Si
MW: 157,109 g/mol
Pto. Ebullición: 124°C
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00013608
Núm. CAS: 4518-94-9
EINECS: 224-843-0
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %