Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dichloro(methyl)(phenethyl)silane
D5569-1G D5569-5G
TCIAD5569-1GEA 29 EUR
TCIAD5569-1G TCIAD5569-5G
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane ≥98.0% (por GC)
Dichloro(methyl)(2-phenylethyl)silane
Formula: C₉H₁₂Cl₂Si
MW: 219,18 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de inflamación: 105°C
Número MDL: MFCD00018084
Núm. CAS: 772-65-6
EINECS: 212-253-6
UN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %