Dimethylphenylsilanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5571-1G D5571-5G
TCIAD5571-1GEA 46 EUR
TCIAD5571-1G TCIAD5571-5G
Dimethylphenylsilanol ≥98.0% (por GC)
Dimethylphenylsilanol
Formula: C₈H₁₂OSi
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD08276879
Núm. CAS: 5272-18-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %