3,3-Difluoropiperidine hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5573-1G D5573-200MG
TCIAD5573-1GEA 86 EUR
TCIAD5573-1G TCIAD5573-200MG
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
Formula: C5H10ClF2N
MW: 157,59 g/mol
Número MDL: MFCD03452800
Núm. CAS: 496807-97-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %