1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
D5575-200MG
D5575-1G
TCIAD5575-200MGEA
47
EUR
TCIAD5575-200MG
TCIAD5575-1G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222,0918 g/mol |
Número MDL:
MFCD09864189 Núm. CAS: 1036991-40-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |