2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D5580-5G
D5580-25G
TCIAD5580-5GEA
40
EUR
TCIAD5580-5G
TCIAD5580-25G
2,4-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (por GC)
2,4-Dichloro-3-nitropyridine
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Pto. Ebullición: 78°C |
Número MDL:
MFCD09261088 Núm. CAS: 5975-12-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |