(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D5582-200MG D5582-1G
TCIAD5582-200MGEA 44 EUR
TCIAD5582-200MG TCIAD5582-1G
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol ≥98.0% (por GC)
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanol
Formula: C₅H₈F₂O
Número MDL: MFCD11877861
Núm. CAS: 681128-39-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %