Doxylamine succinate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D5583-25G D5583-5G
TCIAD5583-25GEA 242 EUR
TCIAD5583-25G TCIAD5583-5G
Doxylamine succinate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Doxylamine succinate
Formula: C₂₁H₂₈N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00056168
Núm. CAS: 562-10-7
EINECS: 209-228-7
Índice Merck: 14,03441
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C