1,1,3,3-Tetrametoxipropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20756.0005 8.20756.0250
8.20756.0005EA 33.9 EUR
8.20756.0005 8.20756.0250
1,1,3,3-Tetrametoxipropano para síntesis, Sigma-Aldrich®
1,1,3,3-Tetrametoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 183 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008488
Núm. CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 183 °C
Vapor Pressure 1.7 hPa (20 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4067 (20 °C, 589 nm)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O)
Viscosity kinematic 1.75 mm2/s (20 °C)