2,5-Diiodo-p-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,5-Diiodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Diiodo-2,5-dimethylbenzene
D5589-1G
D5589-5G
TCIAD5589-1GEA
64
EUR
TCIAD5589-1G
TCIAD5589-5G
2,5-Diiodo-p-xileno ≥98.0% (por GC)
2,5-Diiodo-p-xileno
Formula:
C₈H₈I₂ MW: 357,96 g/mol |
Número MDL:
MFCD00829126 Núm. CAS: 1124-08-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 102.0 to 106.0 deg-C |