1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D5590-1G
D5590-5G
TCIAD5590-1GEA
44
EUR
TCIAD5590-1G
TCIAD5590-5G
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1,4-Diiodo-2,5-dimethoxybenzene
Formula:
C₈H₈I₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00461369 Núm. CAS: 51560-21-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 172.0 to 176.0 deg-C |