2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4-Diphenyl-6-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)-1,3,5-triazine, 3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazine-2-yl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-[3-(4,6-Diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5591-1G
D5591-5G
TCIAD5591-1GEA
65
EUR
TCIAD5591-1G
TCIAD5591-5G
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2,4-Diphenyl-6-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₇H₂₆BN₃O₂ |
Número MDL:
MFCD32062890 Núm. CAS: 1269508-31-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 202.0 to 206.0 deg-C |