Fenilfosfonito de dietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D5593-1G D5593-5G
TCIAD5593-1GEA 22 EUR
TCIAD5593-1G TCIAD5593-5G
Fenilfosfonito de dietilo ≥96.0% (por GC)
Fenilfosfonito de dietilo
Formula: C₁₀H₁₅O₂P
MW: 198.2 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009086
Núm. CAS: 1638-86-4
EINECS: 216-676-7
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %