2-(2,6-Diisopropylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-en-2-ium Hydrogen Dichloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclohexyl-CAAC
D5596-1G D5596-5G
TCIAD5596-1GEA 74 EUR
TCIAD5596-1G TCIAD5596-5G
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-en-2-ium Hydrogen Dichloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-(2,6-Diisopropylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-en-2-ium Hydrogen Dichloride
Formula: C₂₃H₃₇Cl₂N
MW: 398,46 g/mol
Número MDL: MFCD20922893
Núm. CAS: 1141464-90-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %