Desvenlafaxine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-(2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)-ethyl)phenol, O-Desmethylvenlafaxine, 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenol, Desvenlafaxine
D5598-1G D5598-5G
TCIAD5598-1GEA 54 EUR
TCIAD5598-1G TCIAD5598-5G
Desvenlafaxine ≥98.0% (by HPLC)
Desvenlafaxine
Formula: C₁₆H₂₅NO₂
MW: 263,38 g/mol
Número MDL: MFCD00871934
Núm. CAS: 93413-62-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C