Fosforocloridato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Chlorophosphoric acid dimethyl ester, Dimethyl phosphorochloridate
D5601-25G D5601-5G
TCIAD5601-25GEA 152 EUR
TCIAD5601-25G TCIAD5601-5G
Fosforocloridato de dimetilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fosforocloridato de dimetilo
Formula: C₂H₆ClO₃P
MW: 144.49 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00117904
Núm. CAS: 813-77-4
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %