2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,3-Dibromobenzothiophene

D5604-1G D5604-5G
TCIAD5604-1GEA 35 EUR
TCIAD5604-1G TCIAD5604-5G
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromobenzo[b]thiophene
Formula: C₈H₄Br₂S
MW: 291,9904 g/mol
Número MDL: MFCD06798119
Núm. CAS: 6287-82-7

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR