N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5605-1G
D5605-5G
TCIAD5605-1GEA
113
EUR
TCIAD5605-1G
TCIAD5605-5G
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₉H₁₀F₃N Pto. Ebullición: 170°C |
Número MDL:
MFCD01862096 Núm. CAS: 54672-14-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |