N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5607-1G D5607-5G
TCIAD5607-1GEA 108 EUR
TCIAD5607-1G TCIAD5607-5G
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₉H₁₀F₃N
Número MDL: MFCD22053163
Núm. CAS: 329-17-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C