N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Dimethyl-1,3-propanediammonium Diiodide, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine dihydroiodide, 3-(Dimethylamino)propylamine dihydroiodide
D5619-1G D5619-5G
TCIAD5619-1GEA 29 EUR
TCIAD5619-1G TCIAD5619-5G
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine dihydroiodide
Formula: C₅H₁₄N₂·₂HI
MW: 358,01 g/mol
Núm. CAS: 2561497-43-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %