Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) succinate, Succinic acid Disuccinimidyl ester
D5622-1G D5622-250MG
TCIAD5622-1GEA 240 EUR
TCIAD5622-1G TCIAD5622-250MG
Disuccinimidyl Succinate ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Disuccinimidyl Succinate
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₈
Pto. de fusión: 306°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00228233
Núm. CAS: 30364-60-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %