Diphemanil Methylsulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidin-1-ium methyl sulphate, 4-(Diphenylmethylene)-1,1-dimethylpiperidin-1-ium Methyl sulphate, Diphenmanil methylsulphate
D5623-1G D5623-250MG
TCIAD5623-1GEA 697 EUR
TCIAD5623-1G TCIAD5623-250MG
Diphemanil Methylsulphate ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Diphemanil Methylsulphate
Formula: C₂₁H₂₇NO₄OS
MW: 405,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00865157
Núm. CAS: 62-97-5
EINECS: 200-552-4
Índice Merck: 14,03306
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C