1',3'-Dihydro-8-methoxy-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2'-[2H]indole] ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 8-Methoxy-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indole], 8-Methoxy-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2'-indoline], 6-Nitro-8-methoxy BIPS, MNSP
D5626-1G D5626-5G
TCIAD5626-1GEA 56 EUR
TCIAD5626-1G TCIAD5626-5G
1',3'-Dihydro-8-methoxy-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2'-[2H]indole] ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1',3'-Dihydro-8-methoxy-1',3',3'-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2'-[2H]indole]
Formula: C₂₀H₂₀N₂O₄
MW: 352,39 g/mol
Número MDL: MFCD00216608
Núm. CAS: 1498-89-1
EINECS: 216-103-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %