1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D5634-1G
D5634-5G
TCIAD5634-1GEA
82
EUR
TCIAD5634-1G
TCIAD5634-5G
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,5-Diacetyl-1,3,5-triazinane-2,4-dione
Formula:
C₇H₉N₃O₄ |
Número MDL:
MFCD00604438 Núm. CAS: 86320-44-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 212.0 to 216.0 deg-C |